missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olanzapine 4'-N-Glucuronide, TRC

Produktkod. 30417205
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417205 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2538100.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olanzapine 4'-N-Glucuronide
CAS 454681-56-2
Molekylformel C23 H28 N4 O6 S
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 1-β-D-Glucopyranuronosyl-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazinium, Olanzapine N-β-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O6S/c1-12-11-13-20(24-14-5-3-4-6-15(14)25-21(13)34-12)26-7-9-27(2,10-8-26)22-18(30)16(28)17(29)19(33-22)23(31)32/h3-6,11,16-19,22,28-30H,7-10H2,1-2H3,(H-,24,25,31,32)/t16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1
LEDER Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CC4)[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium-1-yl]oxane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 488.557
Formel vikt 488.173
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.