missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olanzapine 4'-N-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olanzapine 4'-N-Glucuronide |
| CAS | 454681-56-2 |
| Molekylformel | C23 H28 N4 O6 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-β-D-Glucopyranuronosyl-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazinium, Olanzapine N-β-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N4O6S/c1-12-11-13-20(24-14-5-3-4-6-15(14)25-21(13)34-12)26-7-9-27(2,10-8-26)22-18(30)16(28)17(29)19(33-22)23(31)32/h3-6,11,16-19,22,28-30H,7-10H2,1-2H3,(H-,24,25,31,32)/t16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CC4)[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium-1-yl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.557 |
| Formel vikt | 488.173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?