Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin
Produktkod. 16554264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16554264 1 g
16564264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554264 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464290010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132539-06-1
Molekylformel C17H20N4S
Molekylvikt (g/mol) 312.44
MDL-nummer MFCD00866702
InChI-nyckel WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 5-metyl-8-(4-metylpiperazin-1-yl)-4-tia-2,9-diazatricyklo[8.4.0.03,7]tetradeka-1(14),2,5,7,10,12-hexaen
LEDER CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
Smältpunkt 194.0°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Formel vikt 312.43
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Olanzapine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.