missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olanzapine-d3 (1.0mg/ml in Acetonitrile), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olanzapine-methyl-D3 |
| CAS | 786686-79-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C17 2H3 H17 N4 S |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Synonym | 2-Methyl-4-(4-methyl-d3-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, Integrol-d3, LY 170053-d3, Lanzac-d3, Oleanz-d3, Oliza-d3, Oltal-d3, Zyprexa-d3, 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (9CI), Olanzapine-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.45 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?