Läs mer
Olanzapine-d3 2-Carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olanzapine-d3 2-Carboxaldehyde |
| CAS | 1794756-31-2 |
| Molekylformel | C17H15D3N4OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanal-d3, Integrol-d3 2-Carboxaldehyde, Lanzac-d3 2-Carboxaldehyde, Oleanz-d3 2-Carboxaldehyde, Oliza-d3 2-Carboxaldehyde, Oltal-d3 2-Carboxaldehyde, Zyprexa-d3 2-Carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10-11,18H,6-9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C2=C3C=C(SC3=Nc4ccccc4N2)C=O |
| IUPAC-namn | 4-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]-5H-thieno[3,2-c][1,5]benzodiazepine-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.43 |
| Formel vikt | 329.139 |