missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olanzapine-d3 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olanzapine-d3 N-Oxide |
| CAS | 1189732-75-9 |
| Molekylformel | C17H17D3N4OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-4-oxido-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | CC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(CC4)(C([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.45 |
| Formel vikt | 331.1546 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?