Läs mer
Olanzapine Lactam Impurity, TRC
Produktkod. 30012335
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012335 10 mg
30008163 1 mg
30009225 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO25376510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017241-34-7
Molekylformel C17 H20 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.37
Synonym (3Z)-1,3-Dihydro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-(2-oxopropylidene)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one, (Z)-Olanzapine Ketolactam
IUPAC-namn (3Z)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(2-oxopropylidene)-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)/C/2=C\C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Olanzapine Ketolactam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formel vikt 312.1586
Procent renhet >95%