missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olanzapine LIP 1 Acetyl, TRC

Produktkod. 30041369
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041369 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO51501050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olanzapine LIP 1 Acetyl
CAS 935272-10-9
Molekylformel C18H20N4OS
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-[4-(2-Methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)-1-piperazinyl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C18H20N4OS/c1-12-11-14-17(22-9-7-21(8-10-22)13(2)23)19-15-5-3-4-6-16(15)20-18(14)24-12/h3-6,11,20H,7-10H2,1-2H3
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-namn 1-[4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 340.44
Formel vikt 340.1358
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.