Läs mer
Olanzapin, Lipomed
Produktkod. 30462843
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462843 50 mg
1 options
Produktkod. 30462843 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMOLZ1064FB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Olanzapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnamn Olanzapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 S
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-namn 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10 H-tieno[2,3-b][1,5] bensodiazepiner
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 312,1409 g/mol