Läs mer
Olanzapin, Mikromol™
Produktkod. 18071610
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18071610 250 mg
1 options
Produktkod. 18071610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0329.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Olanzapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnamn Olanzapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-namn 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312,1409 g/mol