Läs mer
Olanzapin-tiolaktamförorening, TRC
Produktkod. 18023930
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18023930 10 mg
18040920 5 mg
18030530 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18023930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO25378010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017241-36-9
Molekylformel C17 H20 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 328.43
Synonym (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
IUPAC-namn (1Z)-1-[4-(4-metylpiperazin-1-yl)-2-sulfanyliden-1H-1,5-bensodiazepin-3-yliden]propan-2-one
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formel vikt 328.1358
Procent renhet >95%