Läs mer
Tocris Bioscience™ Olanzapine
Produktkod. 18752744
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18752744 10 mg
18702644 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18752744 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4349/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1025.85 SEK / 10mg
    Save 59.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
5-HT2A/D2 antagonist; atypical antipsychotic
Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties. Also a highly potent activator of hM4Di DREADDs (EC50 values are 5 nM in vitro and 7 nM in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132539-06-1
Molekylformel C17H20N4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 312.43
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 312.44