Läs mer
Olanzapin, TRC
Produktkod. 18033030
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033030 100 mg
18030050 500 mg
18023130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18033030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO253750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132539-06-1
Molekylformel C17 H20 N4 S
Molekylvikt (g/mol) 312.43
Synonym 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
IUPAC-namn 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olanzapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Formel vikt 312.1409
Procent renhet >95%