Läs mer
Tocris Bioscience™ Olaparib
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18799536
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18799536 50 mg
18719856 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18799536 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7579/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4025.00 SEK
    3805.20 SEK / 50mg
    Save 219.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent PARP inhibitor
Olaparib is a potent PARP2 and PARP1 inhibitor (IC50 values are 1 and 5 nM, respectively). Olaparib abolishes PARP-1 activity at a concentration of 30-100 nM in SW620 cell lysates. BRCA1-deficient cell lines are hypersensitive to PARP inhibition by Olaparib in comparison with BRCA1- and BRCA2-proficient cells. Olaparib potentiates the antitumor activity of the methylating chemotherapeutic agent Temozolomide (Cat. No. 2706) in xenograft mouse model. Olaparib is orally bioavailable in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2 H)-phthalazinone
CAS 763113-22-0
Kvantitet 50 mg
Mål Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors
Molekylformel C24H23FN4O3
Renhet 0.98