Läs mer
Olaparib, MedChemExpress
Produktkod. 16474656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
200mg
2g
500mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16474656 100 mg -
16410819 1 g -
16450936 200 mg 200mg
16431536 500 mg 500mg
16449956 50 mg -
16423468 10 mg -
16450056 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16474656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10162
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olaparib
CAS 763113-22-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H23FN4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym AZD2281 KU0059436
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Molekylvikt (g/mol) 434.46
Formel vikt 434.46
Procent renhet 96.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death