Läs mer
Olaparib, Mikromol™
Beskrivning
Olaparib
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olaparib |
| CAS | 763113-22-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Olaparib |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H23 F N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[3-[[4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-, Piperazine, 1-(cyclopropylcarbonyl)-4-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]- (9CI), 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, 4-(3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, AZD 2281, KU 0059436, KU 59436, Lynparza, Olaparib |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23FN4O3/c25-20-8-5-15(14-21-17-3-1-2-4-18(17)22(30)27-26-21)13-19(20)24(32)29-11-9-28(10-12-29)23(31)16-6-7-16/h1-5,8,13,16H,6-7,9-12,14H2,(H,27,30) |
| LEDER | Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)C5CC5 |
| IUPAC-namn | 4-[[3-[4-(cyklopropankarbonyl)piperazin-1-karbonyl]-4-fluorfenyl]metyl]-2H-ftalazin-1-one |
| Visa mer |