Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Olaparib
Produktkod. 17271212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17271212 1 g -
17281212 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17271212 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466290010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763113-22-0 | C24H23FN4O3, C24H23FN4O3 | 434.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763113-22-0
Molekylformel C24H23FN4O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olaparib
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 198,0 °C
Formel vikt 434.47
InChI-nyckel FDLYAMZZIXQODN-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(C=C(CC2=NNC(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C1CC1
IUPAC-namn 4-{[3-(4-cyclopropanecarbonylpiperazine-1-carbonyl)-4-fluorophenyl]methyl}-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Molekylvikt (g/mol) 434.47
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Olaparib
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Olaparib
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.