Läs mer
Olaquindox 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323313
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323313 1 ml
1 options
Produktkod. 30323313 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15724000ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olaquindox
CAS 23696-28-8
Analyt- eller komponentnamn Olaquindox
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H13 N3 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
LEDER Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC-namn N-(2-hydroxyetyl)-3-metyl-1,4-dioxidokinodoksalin-1,4-diium-2-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 263.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 263,0906 g/mol