Läs mer
Olaquindox-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olaquindox-d4 |
| CAS | 1189487-82-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H4 H9 N3 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1,4-dioxido-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)quinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)c1c(C)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1,4-dioxido-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)quinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.27 |
| Visa mer |