Läs mer
Olaquindox, TRC
Produktkod. 30428007
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428007 100 mg
30415293 500 mg
30420065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO515000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23696-28-8
Molekylformel C12 H13 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 263.25
Synonym 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
IUPAC-namn N-(2-hydroxyetyl)-3-metyl-1,4-dioxidokinodoksalin-1,4-diium-2-karboxamid
LEDER Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olaquindox
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Formel vikt 263.0906