Läs mer
Tocris Bioscience™ OLDA
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005732
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18005732 5 mg
18014362 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18005732 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1641/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent, selective endogenous TRPV1 agonist
Potent endogenous vanilloid TRPV1 (VR1) receptor agonist (EC50 = 36 nM at hVR1) with low affinity for rCB1 receptors (Ki = 1.6 μM). Potently induces VR1-mediated thermal hyperalgesia in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105955-11-1
Molekylformel C26H43NO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material OLDA
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 417.63
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 417.634