Läs mer
Oleacein, 90 %, TRC
Produktkod. 17998964
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998964 10 mg
17968774 100 mg
17998204 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO52455010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149183-75-5
Molekylformel C17H20O6
Molekylvikt (g/mol) 320.34
Synonym (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)etyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoetyl)hex-4-enoat
LEDER C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleacein
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Formel vikt 320.126