Läs mer
Oleandomycin, MedChemExpress
Produktkod. 16474858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16474858 10 mg 10mg
16467607 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY116010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleandomycin
Fysisk form Powder
CAS 3922-90-5
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H61NO12
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O3)[C@@H](C)C[C@@]14CO4)=O
Molekylvikt (g/mol) 687.86
Formel vikt 687.86
Procent renhet 95.0%