Läs mer
Oleandrin, MedChemExpress
Beskrivning
Oleandrin (PBI-05204) inhibits the Na+, K+-ATPase activity with an IC50 of 620 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleandrin |
| CAS | 465-16-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H48O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | PBI-05204 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (173.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1OCC([C@H]2[C@@H](OC(C)=O)C[C@]3(O)[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@@H](O[C@H]6C[C@@H]([C@H]([C@H](C)O6)O)OC)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]23C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.72 |
| Visa mer |