Läs mer
Oleandrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folinerin (Oleandrin) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20?,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1 |
| Formel vikt | 576.3298 |
| Procent renhet | >95% |