Läs mer
Oleanolic acid, 97%
Produktkod. 15426918
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426918 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15426918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60445.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 508-02-1 | C30H48O3 | 456.711 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleanolic acid
CAS 508-02-1
Smältpunkt 300 °C
Molekylformel C30H48O3
MDL-nummer MFCD00064914
Kvantitet 250 mg
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
InChI-nyckel MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
LEDER CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
IUPAC-namn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,1,11,12,13,1
Molekylvikt (g/mol) 456.711
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
Formel vikt 456.7
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.