Läs mer
Oleanolsyra, 98,4 % (HPLC), MP Biomedicals
Produktkod. 11427432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427432 500 mg 500mg
11417432 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215398190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6405.00 SEK
    6099.22 SEK / 500mg
    Save 305.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 508-02-1
Molekylformel C30H48O3
Molekylvikt (g/mol) 456.711
InChI-nyckel MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
IUPAC-namn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,1,11,12,13,1
LEDER CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleanolic Acid
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.984
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 456.7
Fysisk form Pulver