Learn More
Oleanolsyra-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Oleanolic Acid-d3 |
| CAS | 946530-77-4 |
| Molekylformel | C30H45D3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Olean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, Oleanolic acid-d3, Oleanolic-2,2,3-D3 acid |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@]1([2H])O |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.72 |
| Formel vikt | 459,3792 g/mol |