Läs mer
Oleanolic Acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16479006 100 mg -
16442356 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0156
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleanolic Acid
CAS 508-02-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Oleanic acid Caryophyllin
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Formel vikt 456.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease