Läs mer
Oleanolsyra, TRC
Produktkod. 30011450
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011450 100 mg
30008571 500 mg
30007312 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO521000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 508-02-1
Molekylformel C30 H48 O3
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Synonym Olean-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)-, Olean-12-en-28-oic acid, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, (+)-Oleanolic acid, 3β-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Astrantiagenin C, Caryophyllin, Giganteumgenin C, Gledigenin 1, NSC 114945, Oleanic acid, Oleanolic acid, Oleonolic acid, Virgaureagenin B
IUPAC-namn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradekahydropiken-4a-karboxylsyra
LEDER CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleanolic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formel vikt 456.3603
Procent renhet >95%