Läs mer
Oleanonic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Oleanonic acid (3-Oxooleanolic acid) is a triterpenoid, inhibits infection by HIV-1 in in vitro infected PBMC, naturally infected PBMC and monocyte/macrophages with EC50 of 22.7 mM, 24.6 mM and 57.4 mM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleanonic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17990-42-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H46O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 3-Oxooleanolic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |