Läs mer
Oljesyra, 71 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438120 1 kg 1kg
11428120 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438120 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210250091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 SEK
    1308.65 SEK / 1kg
    Save 66.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (9E)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.895g/mL
Analysprocentintervall 0.71
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 282.52
Fysisk form Flytande Till Fast