missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oljesyra, 71 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA

Produktkod. p-4404287 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11428120

Brand: MP Biomedicals 0210250090

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (9E)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oleic acid
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.895g/mL
Analysprocentintervall 0.71
Kvantitet 500 g
Formel vikt 282.52
Fysisk form Flytande Till Fast
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.