Läs mer
Oljesyra, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482572 25 g 25g
11462572 1 g 1g
11472572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215178125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4700.00 SEK
    4475.10 SEK / 25g
    Save 224.90 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (9E)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
Färg Vitt
Densitet 0.89g/L
Kvantitet 25 g
Formel vikt 282.52
Procent renhet 0.99
Fysisk form Fast