Läs mer
Oljesyra, 99 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. p-4404843 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11462572
Brand: MP Biomedicals 0215178101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (9E)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
Färg Vitt
Densitet 0.89g/L
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.52
Procent renhet 0.99
Fysisk form Fast