Läs mer
Oleinsyra, 99 %
Produktkod. 11410530
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410530 100 g 100g
11398307 5 g 5g
11388307 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031997.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Oljesyra används som emulgeringsmedel för ansiktskrämer och lotioner, som accelerator inom gummiindustrin, som mjukgörande medel, som solubiliseringsmedel i aerosolprodukter och som lödmedel i målat glasarbete för att sammanfoga bly kom. Det används vid framställning av oleater och lotioner. Det fungerar som mellanliggande för borr- och frackningsvätskor inom olje- och gasindustrin. Den finner tillämpning som hjälpämne i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (Z)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
Smältpunkt 13 °C till 14 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.887 g/mL
Kokpunkt 286 °C (100 mmHg)
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 100 g
Beilstein 1726542
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 146828
Löslighetsinformation Blandas med etanol, eter, aceton, kloroform, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 282.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.