Läs mer
Oleic Acid-d17 (5 mg/mL in Methyl acetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptadecadeuteriooctadec-9-enoic acid |
| CAS | 223487-44-3 |
| Molekylformel | C18 2H17 H17 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-Octadecenoic-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d17 acid','(9Z)- (9CI), (9Z)-9-Octadecenoic-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d17 acid, Oleic Acid-d17, Oleic Acid-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-D17 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptadecadeuteriooctadec-9-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.566 |
| Formel vikt | 299.363 |
| Visa mer |