Läs mer
Oljesyra, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10588810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10588810 1 L 1 L
10000270 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10588810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0200/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
C18H34O2, CAS-nummer-112-80-1, cis-9-oktadecensyra, cis-oljesyra, elaidoinsyra, glykon ro, glykon wo, oleat, oljesyra, pamolyn 100, wecoline oo, z-oktadec-grader, 9-20 enoic acid, 3,6 CHEBI:16196, färglös, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-oktadek-9-ensyra, 13 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (Z)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 13 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 360 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 9.7
Viskositet 39,1 mPaS vid 20 °C
Formel vikt 282,46 g/mol
Ångtryck 1mmHg 176
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oleinsyra
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.