Läs mer
Oljesyra, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 16605793
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
16605793 25 kg
1 options
Produktkod. 16605793 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 27728H25KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Extra Pure, uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur.
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-80-1
Kokpunkt 360 °C (1013 hPa)
Flampunkt 113 °C
Förpackning Poly trumma
Molekylformel C18H34O2
Kvantitet 25 kg
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Resterande lösningsmedel Efterlevnad
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn (9E)-oktadek-9-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Procent renhet 65,0 till 88,0 %
Kvalitet Reagens Farmakopésyror
Fysisk form Vätska