Läs mer
Oleic acid, Honeywell™
Produktkod. 15617040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15617040 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15617040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 750961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
CAS 112-80-1
Densitet 0.89g/mL at 25°C
Flampunkt <113°C (>235.4°F)
Molekylformel C18H34O2
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
MDL-nummer MFCD00064242
Kvantitet 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn (9E)-octadec-9-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Formel vikt 282.46g/mol
Ångtryck 1 mmHg (176°C)