Läs mer
Oleic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16472569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16472569 1 mg
1 options
Produktkod. 16472569 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1446
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
CAS 112-80-1
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H34O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM)
LEDER CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 282.46
Formel vikt 282.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death