Läs mer
Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| Formel vikt | 379.2723 |