Specifikationer
| Smältpunkt | 13°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 360°C |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Ångdensitet | 9.7 |
| Viskositet | 39.1 mPaS at 20°C |
| Formel vikt | 282.46g/mol |
| Ångtryck | 1mmHg 176 |
| Fysisk form | Liquid |