Läs mer
Oleic Acid, Pure, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 12636747 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastic container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12636747 25 L Plastic container 25 L
10578810 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12636747 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0150/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (Z)-octadec-9-enoic acid
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 13°C
Färg Colorless
Kokpunkt 360°C
Förpackning Plastic container
Kvantitet 25 L
Ångdensitet 9.7
Viskositet 39.1 mPaS at 20°C
Formel vikt 282.46g/mol
Ångtryck 1mmHg 176
Fysisk form Liquid