Läs mer
Oleic Acid, Pure, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastic container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
Produktkod. 10578810
Brand: Fisher Chemical O/0150/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-namn (Z)-octadec-9-enoic acid
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 13°C
Färg Colorless
Kokpunkt 360°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 9.7
Viskositet 39.1 mPaS at 20°C
Formel vikt 282.46g/mol
Ångtryck 1mmHg 176
Fysisk form Liquid