Läs mer
Oljesyra, natriumsalt, 65-90% oljesyra C18, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10625862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10625862 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10625862 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-19-1 | C18H33NaO2 | 304.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid, sodium salt
Namnnotering 65-90% oleic C18
CAS 143-19-1
Smältpunkt 232°C to 235°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H33NaO2
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na
MDL-nummer MFCD00004438
Kvantitet 1 g
Beilstein 02,I,198
Merck Index 15, 6921
Synonym sodium oleic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-nyckel BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;(Z)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 304.44
PubChem CID 23665730
ChEBI CHEBI:81860
Formel vikt 304.44
Procent renhet 65-90% oleic C18
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.