Läs mer
Oleinsyra, teknik. 90%
Produktkod. 11472638
Change view
Kvantitet:
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472638 5000 mL 5000ml
11462638 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16663.0J
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Oljesyra används som emulgeringsmedel för ansiktskrämer och lotioner, som accelerator inom gummiindustrin, som mjukgörande medel, som solubiliseringsmedel i aerosolprodukter och som lödmedel i målat glasarbete för att sammanfoga bly kom. Det används vid framställning av oleater och lotioner. Det fungerar som mellanliggande för borr- och frackningsvätskor i olje- och gasindustrin. Den finner tillämpning som hjälpämne i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Oljesyra används som emulgeringsmedel för ansiktskrämer och lotioner, som accelerator inom gummiindustrin, som mjukgörande medel, som solubiliseringsmedel i aerosolprodukter och som lödmedel i målat glasarbete för att sammanfoga bly. Det används vid framställning av oleater och lotioner. Det fungerar som mellanliggande för borr- och frackningsvätskor i olje- och gasindustrin. Den finner tillämpning som hjälpämne i läkemedel.
Löslighet Blandbar med
etanol, eter, aceton, kloroform, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-80-1
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.47
MDL-nummer MFCD00064242
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic acid
Smältpunkt 13 °C till 14 °C
Densitet 0.887
Kokpunkt 286 °C (100 mmHg)
Analysprocentintervall 90%
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 5000 mL
Beilstein 1726542
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6828
Löslighetsinformation Blandas med etanol, eter, aceton, kloroform, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
IUPAC-namn (Z)-oktadek-9-ensyra
Formel vikt 282.47
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.