Läs mer
Oljesyra, TRC
Produktkod. 30427414
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30427414 1 g
1 options
Produktkod. 30427414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO5242011G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleic Acid
CAS 112-80-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C18 H34 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Oleic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, Oleic acid (8CI), (9Z)-9-Octadecenoic acid, (18,9-Olefin) oleic acid, 9-Octadecenoic acid','(Z)-, 9-cis-Octadecenoic acid, 9Z-Octadecenoic acid, B 115, C18:1, C18:1n9c, Clear FRAC EF, Crodacid O-P, Crossential O 94, D 100, D 100 (fatty acid), Edenor ATiO5, Edenor C 18:1-98-100, Edenor FTiO5, Emersol 205, Emersol 211, Emersol 213NF, Emersol 214NF, Emersol 233, Emersol 622, Emersol 6313NF, Extra Oleic 80R, Extra Oleic 90, Extra Oleic 99, Extra Olein 80, Extra Olein 80R, Extra Olein 90, Extra Olein 90R, Extra Olein 99, Extra Olein A 1981, Impex, Industrene 105, Lubolic acid, Lunac LO-V, Lunac O-CA, Lunac O-LL, Lunac O-LL-V, Lunac O-P, Lunac O-V, Lunac OA, NAA 200, NAA 35, NAA 36, NAA 38, Neo-Fat 92-04, Oleine 7503, PM 500, PM 810B, POFAC 930, Palmera A 1813, Pamolyn 100, Priolene 6204, Priolene 6906, Priolene 6907, Priolene 6928, Priolene 6930, Priolene 6933, Priolene 6936, Radiacid 0137, Radiacid 0212, Vopcolene 27, Wecoline OO, Z-9-Octadecenoic acid, cis-9-Octadecenoic acid, cis-Oleic acid, cis-Δ9-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Oleic acid
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn (Z)-oktedek-9-enosyra
Molekylvikt (g/mol) 282.46
Formel vikt 282.2559