Läs mer
Oleocanthal, TRC
Produktkod. 30009111
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009111 0.5 mg 0.5mg
30009043 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO5245400.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289030-99-5
Molekylformel C17 H20 O5
Molekylvikt (g/mol) 304.338
Synonym : (-)-Oleocanthal, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl (3S,4E)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate, Oleocanthal
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)etyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoetyl)hex-4-enoat
LEDER C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleocanthal
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Formel vikt 304.131