Läs mer
Oleoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleoyl Chloride |
| CAS | 112-77-6 |
| Molekylformel | C18 H33 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Oleoyl Chloride, (Z)-9-Octadecenoyl Chloride, 9-(Z)-Octadecen-1-oyl Chloride, Oleic Acid Chloride, Oleic Chloride, Oleyl Chloride, cis-9-Octadecenoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (Z)-octadec-9-enoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.907 |
| Formel vikt | 300.222 |